Print…
Fluoxetine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: N-Methyl-3-phenyl-3-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propylamine Hydrochloride
F0750-1G F0750-5G
TCIAF0750-1GEA 34 EUR
TCIAF0750-1G TCIAF0750-5G
Fluoxetine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fluoxetine hydrochloride
Fórmula: C₁₇H₁₈F₃NO·HCl
Peso Molecular: 345.79 g/mol
Número MDL : MFCD00214288
Número CAS: 56296-78-7
EINECS: 260-101-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C