Print…
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0735-25G F0735-5G
TCIAF0735-25GEA 195 EUR
TCIAF0735-25G TCIAF0735-5G
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole
Fórmula: C₁₂H₁₃FN₂O
Ponto de Fusão: 306°C
Número MDL : MFCD03236724
Número CAS: 84163-77-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %