Print…
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Fluoroethylene Carbonate, 4-Fluoro-2-oxo-1,3-dioxolane
F0731-25G F0731-5G
TCIAF0731-25GEA 87 EUR
TCIAF0731-25G TCIAF0731-5G
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one ≥98.0% (por GC)
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one
Fórmula: C₃H₃FO₃
Peso Molecular: 106.05 g/mol
Ponto de ebulição: 210°C
Ponto de Fusão: 20°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06247543
Número CAS: 114435-02-8
EINECS: 483-360-5
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %