Fmoc-Arg(Pbf)-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
Nα-Fmoc-Nω-Pbf-L-arginine, Nα-Fmoc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulphonyl)-L-arginine, Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-Nω-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulphonyl)-L-arginine
F0729-5G
F0729-25G
TCIAF0729-5GEA
54
EUR
TCIAF0729-5G
TCIAF0729-25G
Fmoc-Arg(Pbf)-OH ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fmoc-Arg(Pbf)-OH
Fórmula:
C₃₄H₄₀N₄O₇S Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD00235804 Número CAS: 154445-77-9 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -4.5 to -6.5 deg (C=1、DMF) |