Print…
2-(4-Fluorophenyl)thiophene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
F0724-1G F0724-5G
TCIAF0724-1GEA 31 EUR
TCIAF0724-1G TCIAF0724-5G
2-(4-Fluorophenyl)thiophene ≥95.0% (por GC)
2-(4-Fluorophenyl)thiophene
Fórmula: C₁₀H₇FS
Número MDL : MFCD06802535
Número CAS: 58861-48-6
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C