Print…
Flavoxate hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-(Piperidin-1-yl)ethyl 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-chromene-8-carboxylate hydrochloride, Flavoxate HCl
F0717-25G F0717-5G
TCIAF0717-25GEA 158 EUR
TCIAF0717-25G TCIAF0717-5G
Flavoxate hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Flavoxate hydrochloride
Fórmula: C₂₄H₂₅NO₄
Peso Molecular: 427.93 g/mol
Ponto de Fusão: 234°C
Número MDL : MFCD00072099
Número CAS: 3717-88-2
EINECS: 223-066-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %