Print…
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-2-phenylglycine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-2-phenylacetic acid, N-Fmoc-L-α-phenylglycine, Fmoc-Phg-OH, N-Fmoc-L-2-phenylglycine
F0669-1G F0669-5G
TCIAF0669-1GEA 16 EUR
TCIAF0669-1G TCIAF0669-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-2-phenylglycine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-2-phenylglycine
Fórmula: C₂₃H₁₉NO₄
Peso Molecular: 373.41 g/mol
Número MDL : MFCD00155632
Número CAS: 102410-65-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +78.0 to +84.0 deg (C=1, DMF)