Print…
Formylhydrazine ≥97.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Formic acid hydrazide, Formohydrazide, Formic hydrazide
F0667-25G F0667-100G
TCIAF0667-25GEA 56 EUR
TCIAF0667-25G TCIAF0667-100G
Formylhydrazine ≥97.0% (por HPLC)
Formylhydrazine
Fórmula: CH₄N₂O
Ponto de ebulição: 90°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007589
Número CAS: 624-84-0
EINECS: 210-867-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a627802d86fc30ee6d8aeeafe8375946aab3f0e6&vid=a627802d86fc30ee6d8aeeafe8375946aab3f0e6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 56.0 to 61.0 deg-C