Print…
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-S-(triphenylmethyl)-L-cysteine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Fmoc-Cys(Trt)-OH, N-Fmoc-S-trityl-L-cysteine
F0652-25G F0652-5G
TCIAF0652-25GEA 63 EUR
TCIAF0652-25G TCIAF0652-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-S-(triphenylmethyl)-L-cysteine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-S-(triphenylmethyl)-L-cysteine
Fórmula: C₃₇H₃₁NO₄S
Número MDL : MFCD00038538
Número CAS: 103213-32-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +15.0 to +19.0 deg (C=1, THF)