Print…
5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furfuryl)uracil ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
Perigo
F0635-25G F0635-5G
TCIAF0635-25GEA 86 EUR
TCIAF0635-25G TCIAF0635-5G
5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furfuryl)uracil ≥98.0% (por HPLC, nitrogênio total)
5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furfuryl)uracil
Fórmula: C₈H₉FN₂O₃
Número MDL : MFCD00012351
Número CAS: 17902-23-7
EINECS: 241-846-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,09112
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 167.0 to 171.0 deg-C