Print…
4-Fluoropyridine hydrochloride 98,0 HPLC, T
Fornecedor: TCI
Atenção
F0628-1G F0628-5G
TCIAF0628-1GEA 94 EUR
TCIAF0628-1G TCIAF0628-5G
4-Fluoropyridine hydrochloride 98,0 HPLC, T
4-Fluoropyridine hydrochloride
Fórmula: C₅H₅ClFN
Peso Molecular: 133.55 g/mol
Ponto de Fusão: 100°C
Número MDL : MFCD00234055
Número CAS: 39160-31-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %