Print…
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-5-ureidopentanoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-Fmoc-L-citrulline, Nalpha-Fmoc-L-citrulline, Fmoc-Cit-OH
F0626-1G F0626-5G
TCIAF0626-1GEA 17 EUR
TCIAF0626-1G TCIAF0626-5G
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-5-ureidopentanoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-5-ureidopentanoic acid
Fórmula: C₂₁H₂₃N₃O₅
Número MDL : MFCD00151943
Número CAS: 133174-15-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %