Print…
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-threonine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
F0608-1G F0608-5G
TCIAF0608-1GEA 42 EUR
TCIAF0608-1G TCIAF0608-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-threonine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-threonine
Fórmula: C₁₉H₁₉NO₅
Número MDL : MFCD00153365
Número CAS: 157355-81-2
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +14.0 to +17.0 deg (C=1, DMF)
Solubility in Methanol very faint turbidity