Print…
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-alanine hydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
F0596-25G F0596-5G
TCIAF0596-25GEA 185 EUR
TCIAF0596-25G TCIAF0596-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-alanine hydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-alanine hydrate
Fórmula: C₁₈H₁₇NO₄
Número MDL : MFCD00062960
Número CAS: 79990-15-1
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +17.0 to +21.0 deg (C=1, DMF)
Water max. 7.0 %