Print…
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-methionine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
F0594-1G F0594-5G
TCIAF0594-1GEA 16 EUR
TCIAF0594-1G TCIAF0594-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-methionine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-methionine
Fórmula: C₂₀H₂₁NO₄S
Número MDL : MFCD00062958
Número CAS: 112883-40-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +27.0 to +33.0 deg (C=1, DMF)