Print…
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-aspartic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Fmoc-D-Asp-OH, N-Fmoc-D-aspartic Acid
F0592-1G F0592-5G
TCIAF0592-1GEA 16 EUR
TCIAF0592-1G TCIAF0592-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-aspartic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-aspartic acid
Fórmula: C₁₉H₁₇NO₆
Número MDL : MFCD01318740
Número CAS: 136083-57-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +27.0 to +31.0 deg (C=1, DMF)