Print…
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
F0547-25G F0547-5G
TCIAF0547-25GEA 51 EUR
TCIAF0547-25G TCIAF0547-5G
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone
Fórmula: C₅H₅FN₂O₂
Número MDL : MFCD03265437
Número CAS: 1480-96-2
EINECS: 473-810-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C