Print…
4-Fluorobenzhydrazide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0540-25G F0540-5G
TCIAF0540-25GEA 401 EUR
TCIAF0540-25G TCIAF0540-5G
4-Fluorobenzhydrazide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Fluorobenzhydrazide
Fórmula: C₇H₇FN₂O
Número MDL : MFCD00060562
Número CAS: 456-06-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %