Print…
5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Methyl-5-fluorophenylisothiocyanate, 5-Fluoro-2-methylphenyl Isothiocyanate, Isothiocyanic Acid 5-Fluoro-o-tolyl Ester
F0515-25G F0515-5G
TCIAF0515-25GEA 134 EUR
TCIAF0515-25G TCIAF0515-5G
5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate
Fórmula: C₈H₆FNS
Número MDL : MFCD00046800
Número CAS: 175205-39-7
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Butylamine Method) min. 98.0 %