Print…
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-tyrosine ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Fmoc-Tyr-OH, N-Fmoc-L-tyrosine
F0456-1G F0456-5G
TCIAF0456-1GEA 32 EUR
TCIAF0456-1G TCIAF0456-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-tyrosine ≥95.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-tyrosine
Fórmula: C₂₄H₂₁NO₅
Número MDL : MFCD00134890
Número CAS: 92954-90-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -24.0 deg (C=1, DMF)