Print…
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)pentanedioic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Fmoc-Glu-OH, N-Fmoc-L-glutamic Acid
F0453-1G F0453-5G
TCIAF0453-1GEA 16 EUR
TCIAF0453-1G TCIAF0453-5G
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)pentanedioic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)pentanedioic acid
Fórmula: C₂₀H₁₉NO₆
Número MDL : MFCD00237657
Número CAS: 121343-82-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -25.0 deg (C=1, DMF)