Print…
9,9-Bis[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]fluorene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4,4'-(9-Fluorenylidene)bis(2-phenoxyethanol), 2,2'-(((9H-Fluorene-9,9-diyl)bis(4,1-phenylene))bis(oxy))diethanol
F0447-25G F0447-5G
TCIAF0447-25GEA 68 EUR
TCIAF0447-25G TCIAF0447-5G
9,9-Bis[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]fluorene ≥98.0% (por GC)
9,9-Bis[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]fluorene
Fórmula: C₂₉H₂₆O₄
Peso Molecular: 438.52 g/mol
Ponto de Fusão: 163°C
Número MDL : MFCD00216628
Número CAS: 117344-32-8
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 166.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency