Print…
5-Fluoro-2-methylbenzoxazole ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 5-Fluoro-2-methylbenzo[d]oxazole
F0420-1G F0420-5G
TCIAF0420-1GEA 67 EUR
TCIAF0420-1G TCIAF0420-5G
5-Fluoro-2-methylbenzoxazole ≥97.0% (por GC)
5-Fluoro-2-methylbenzoxazole
Fórmula: C₈H₆FNO
Ponto de ebulição: 90°C
Número MDL : MFCD02093471
Número CAS: 701-16-6
Encomendar
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %