Print…
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid, hidratado ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0413-1G F0413-5G
TCIAF0413-1GEA 29 EUR
TCIAF0413-1G TCIAF0413-5G
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid, hidratado ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₅FO₃
Número MDL : MFCD02094741
Número CAS: 350-29-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C
Water max. 10.0 %