Print…
4-Formyl-trans-stilbene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: trans-4-Stilbenecarboxaldehyde
F0412-5G F0412-25G
TCIAF0412-5GEA 109 EUR
TCIAF0412-5G TCIAF0412-25G
4-Formyl-trans-stilbene ≥98.0% (por GC)
4-Formyl-trans-stilbene
Fórmula: C₁₅H₁₂O
Número MDL : MFCD00011580
Número CAS: 40200-69-9
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 115.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency