Print…
Ethyl-2-formylpropionate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Formylpropionic Acid Ethyl Ester
F0411-1G F0411-5G
TCIAF0411-1GEA 114 EUR
TCIAF0411-1G TCIAF0411-5G
Ethyl-2-formylpropionate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Ethyl-2-formylpropionate
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00044012
Número CAS: 27772-62-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %