Print…
2-Phenylethyl formate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Phenethyl Formate, Formic Acid 2-Phenylethyl Ester, Formic Acid Phenethyl Ester
F0363-25G F0363-500G
TCIAF0363-25GEA 16 EUR
TCIAF0363-25G TCIAF0363-500G
2-Phenylethyl formate ≥95.0% (por GC)
2-Phenylethyl formate
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Peso Molecular: 150.18 g/mol
Ponto de ebulição: 117°C
Ponto de Inflamação: 103°C
Número MDL : MFCD00021046
Número CAS: 104-62-1
EINECS: 203-220-7
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %