Print…
3-Furanmethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Furyl Alcohol, 3-(Hydroxymethyl)furan
F0360-10G F0360-25G
TCIAF0360-10GEA 188 EUR
TCIAF0360-10G TCIAF0360-25G
3-Furanmethanol ≥98.0% (por GC)
3-Furanmethanol
Fórmula: C₅H₆O₂
Peso Molecular: 98.10 g/mol
Ponto de ebulição: 100°C
Ponto de Inflamação: 38°C
Número MDL : MFCD00005352
Número CAS: 4412-91-3
EINECS: 224-570-7
UN: 1987
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74d57504d7759fb3a7f0e03223bd1eba3f9ac225&vid=74d57504d7759fb3a7f0e03223bd1eba3f9ac225&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %