Print…
Cyanomethyl formate ≥98.0% (por GC) reagente formilante
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Formic Acid Cyanomethyl Ester, Cyanomethylformate
F0356-25G F0356-5G
TCIAF0356-25GEA 363 EUR
TCIAF0356-25G TCIAF0356-5G
Cyanomethyl formate ≥98.0% (por GC) reagente formilante
Cyanomethyl formate
Fórmula: C₃H₃NO₂
Peso Molecular: 85.06 g/mol
Ponto de ebulição: 64°C
Ponto de Inflamação: 82°C
Número MDL : MFCD00661077
Número CAS: 150760-95-5
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %