Print…
Fumaraldehyde mono(dimethyl acetal) ≥95.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 4,4-Dimethoxycrotonaldehyde, 4,4-Dimethoxy-2-butenal
Estabilização: Estabilizado com hidroquinona (HQ)
F0350-1G F0350-5G
TCIAF0350-1GEA 150 EUR
TCIAF0350-1G TCIAF0350-5G
Fumaraldehyde mono(dimethyl acetal) ≥95.0% (por GC) estabilizada
Fumaraldehyde mono(dimethyl acetal)
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00191439
Número CAS: 4093-49-6
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %