Print…
Fumaraldehydebis(dimethyl acetal) ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Fumaraldehyde bis(dimethylacetal), 1,1,4,4-Tetramethoxy-trans-2-butene, (E)-1,1,4,4-Tetramethoxybut-2-ene
F0329-1G F0329-5G
TCIAF0329-1GEA 43 EUR
TCIAF0329-1G TCIAF0329-5G
Fumaraldehydebis(dimethyl acetal) ≥90.0% (por GC)
Fumaraldehydebis(dimethyl acetal)
Fórmula: C₈H₁₆O₄
Ponto de Inflamação: 80°C
Número MDL : MFCD00075507
Número CAS: 6068-62-8
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %