Print…
N-Fmoc-L-alanine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-alanine, (-)-N-{[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}-L-alanine, Fmoc-L-alanine, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-alanine, (-)-L-Alanine, N-FMOC protected, (-)-FMOC-L-Ala-OH, (2S)-(-)-2-Aminopropanoic acid, N-FMOC protected, Fmoc-Ala-OH
F0305-25G F0305-5G
TCIAF0305-25GEA 73 EUR
TCIAF0305-25G TCIAF0305-5G
N-Fmoc-L-alanine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-Fmoc-L-alanine
Fórmula: C₁₈H₁₇NO₄
Peso Molecular: 311.34 g/mol
Número MDL : MFCD00037139
Número CAS: 35661-39-3
EINECS: 252-660-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -17.0 to -21.0 deg (C=1, DMF)
Solubility in Methanol almost transparency