Print…
Ferroceneboronic acid ≥98.0% (por HPLC) (contains varying amounts of Anhydride) reagente boronante cíclico para GC/MS
Fornecedor: TCI
Atenção
F0280-1G F0280-100MG
TCIAF0280-1GEA 196 EUR
TCIAF0280-1G TCIAF0280-100MG
Ferroceneboronic acid ≥98.0% (por HPLC) (contains varying amounts of Anhydride) reagente boronante cíclico para GC/MS
Ferroceneboronic acid
Fórmula: C₁₀H₁₁BFeO₂
Número MDL : MFCD00059074
Número CAS: 12152-94-2
EINECS: 235-272-1
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent 3-Benzyloxy-1,2-propanediol