Print…
4-Fluoro-ɑ-methylstyrene ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Fluoro-4-(1-methylethenyl)benzene, 2-(4-Fluorophenyl)-1-propene
Estabilização: Estabilizado com 4-terc-butilpirocatecol (TBC)
F0250-25ML F0250-5ML
TCIAF0250-25MLEA 155 EUR
TCIAF0250-25ML TCIAF0250-5ML
4-Fluoro-ɑ-methylstyrene ≥98.0% (por GC) estabilizada
4-Fluoro-alpha-methylstyrene
Fórmula: C₉H₉F
Peso Molecular: 136.17 g/mol
Ponto de ebulição: 183°C
Ponto de Inflamação: 56°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00042297
Número CAS: 350-40-3
EINECS: 206-501-2
UN: 1993
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %