Print…
3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0243-1G F0243-5G
TCIAF0243-1GEA 171 EUR
TCIAF0243-1G TCIAF0243-5G
3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide ≥97.0% (por GC)
3-(4-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Fórmula: C₁₃H₁₀BrFO
Ponto de ebulição: 160°C
Número MDL : MFCD00059915
Número CAS: 65295-58-1
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 30.0 to 37.0 deg-C