Print…
4-(2-Furyl)-3-buten-2-one ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(Furan-2-yl)but-3-en-2-one, Furfuralacetone
F0235-25G F0235-100G
TCIAF0235-25GEA 97 EUR
TCIAF0235-25G TCIAF0235-100G
4-(2-Furyl)-3-buten-2-one ≥98.0% (por GC)
4-(2-Furyl)-3-buten-2-one
Fórmula: C₈H₈O₂
Peso Molecular: 136.15 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00039566
Número CAS: 623-15-4
EINECS: 210-774-3
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %