Print…
Furosemide ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 5-(Aminosulphonyl)-4-chloro-2-[(2-furanylmethyl)amino]benzoic acid, 4-Chloro-N-furfuryl-5-sulphamoylanthranilic acid
F0182-25G F0182-5G
TCIAF0182-25GEA 178 EUR
TCIAF0182-25G TCIAF0182-5G
Furosemide ≥99.0% (por análise titulométrica)
Furosemide
Fórmula: C₁₂H₁₁ClN₂O₅S
Peso Molecular: 330.74 g/mol
Número MDL : MFCD00010549
Número CAS: 54-31-9
EINECS: 200-203-6
Merck Index: 14,04309
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency