Print…
Dibutyl Fumarate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0116-25G F0116-500G
TCIAF0116-25GEA 17 EUR
TCIAF0116-25G TCIAF0116-500G
Dibutyl Fumarate ≥98.0% (por GC)
Dibutyl Fumarate
Fórmula: C₁₂H₂₀O₄
Ponto de ebulição: 285°C
Ponto de Fusão: –18°C
Ponto de Inflamação: 142°C
Número MDL : MFCD00065141
Número CAS: 105-75-9
EINECS: 203-327-9
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %