Print…
Isoamyl formate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Formic Acid Isoamyl Ester
F0054-25ML F0054-500ML
TCIAF0054-25MLEA 16 EUR
TCIAF0054-25ML TCIAF0054-500ML
Isoamyl formate ≥95.0% (por GC)
Isoamyl formate
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Peso Molecular: 116.16 g/mol
Ponto de ebulição: 124°C
Ponto de Inflamação: 25°C
Número MDL : MFCD00021049
Número CAS: 110-45-2
EINECS: 203-769-2
UN: 1109
ADR: 3 III
Merck Index: 14,05119
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %