Print…
Formoxime 10% ∼2.4 mol/L em água
Fornecedor: TCI
F0044-25ML F0044-500ML
TCIAF0044-25MLEA 22 EUR
TCIAF0044-25ML TCIAF0044-500ML
Formoxime 10% ∼2.4 mol/L em água
Formoxime
Fórmula: CH₃NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00058969
Número CAS: 75-17-2
EINECS: 200-845-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e388edea9e72200a721b83386dd31f256f2d108b&vid=c67b17cb5f542547a5769b8cf24be4ca5a08a633&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
Sensitiveness Colorimetric Test : Turn Pale Orange with Manganese