Print…
FITC (fluoresceína isotiocianato isómero I) ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
F0026-1G F0026-100MG
TCIAF0026-1GEA 310 EUR
TCIAF0026-1G TCIAF0026-100MG
FITC (fluoresceína isotiocianato isómero I) ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
FITC (fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein isothiocyanate isomer I)
Fórmula: C₂₁H₁₁NO₅S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005063
Número CAS: 3326-32-7
EINECS: 222-042-0
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %