Print…
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) solução acc. to JIS K8001
Fornecedor: TCI
F0005-25G F0005-500G
TCIAF0005-25GEA 16 EUR
TCIAF0005-25G TCIAF0005-500G
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) solução acc. to JIS K8001
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex)
Fórmula: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
Número MDL : MFCD00036428
Número CAS: 14634-91-4
EINECS: 238-676-6
Encomendar
Appearance Orange to Brown to Dark red clear liquid to cloudy liquid