Print…
(S)-Ethyl-2-((S)-4-methyl-2,5-dioxooxazolidin-3-yl)-4-phenylbutanoate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: (S)-2-[(S)-4-Methyl-2,5-dioxooxazolidin-3-yl]-4-phenylbutanoic acid ethyl ester, Ethyl (S)-2-[(S)-4-Methyl-2,5-dioxooxazolidin-3-yl]-4-phenylbutanoate, Ethyl (S)-2-[(S)-4-Methyl-2,5-dioxo-3-oxazolidinyl]-4-phenylbutanoate, N-[1-(S)-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanine-N-carboxyanhydride
E1423-1G E1423-5G
TCIAE1423-1GEA 19 EUR
TCIAE1423-1G TCIAE1423-5G
(S)-Ethyl-2-((S)-4-methyl-2,5-dioxooxazolidin-3-yl)-4-phenylbutanoate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
(S)-Ethyl-2-((S)-4-methyl-2,5-dioxooxazolidin-3-yl)-4-phenylbutanoate
Fórmula: C₁₆H₁₉NO₅
Ponto de ebulição: 345°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00272296
Número CAS: 84793-24-8
EINECS: 430-360-8
Encomendar
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D 34.0 to 38.0 deg (C=1, CHCL3)