Print…
3-Ethyl 4-Methyl 2-Aminothiophene-3,4-dicarboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Aminothiophene-3,4-dicarboxylic acid 3-Ethyl 4-Methyl ester, 3-Ethyl 4-methyl 2-aminothiophene-3,4-dicarboxylate
E1418-1G E1418-5G
TCIAE1418-1GEA 67 EUR
TCIAE1418-1G TCIAE1418-5G
3-Ethyl 4-Methyl 2-Aminothiophene-3,4-dicarboxylate ≥98.0% (por GC)
3-Ethyl 4-Methyl 2-Aminothiophene-3,4-dicarboxylate
Fórmula: C₉H₁₁NO₄S
Número MDL : MFCD11977340
Número CAS: 844502-63-2
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C