Print…
1-Ethyl-4-[2-(4-methylphenyl)-1-ethynyl]benzene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-Ethyl-4-(p-tolylethynyl)benzene, 1-Ethyl-4-[(p-tolyl)ethynyl]benzene, 1-Ethyl-4-[(4-methylphenyl)ethynyl]benzene, 1-(4-Ethylphenyl)-2-(p-tolyl)acetylene
E1408-25G E1408-5G
TCIAE1408-25GEA 322 EUR
TCIAE1408-25G TCIAE1408-5G
1-Ethyl-4-[2-(4-methylphenyl)-1-ethynyl]benzene ≥98.0% (por GC)
1-Ethyl-4-[2-(4-methylphenyl)-1-ethynyl]benzene
Fórmula: C₁₇H₁₆
Número MDL : MFCD04038793
Número CAS: 22692-80-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C