Print…
1-Ethylcyclohexyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Estabilização: Estabilizado com 4-metoxifenol (MEHQ)
E1407-1G E1407-5G
TCIAE1407-1GEA 40 EUR
TCIAE1407-1G TCIAE1407-5G
1-Ethylcyclohexyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
1-Ethylcyclohexyl methacrylate
Fórmula: C₁₂H₂₀O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD30470335
Número CAS: 274248-09-8
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %