Print…
3-(Ethoxydimethylsilyl)propyl methacrylate ≥95.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Methacrylic acid 3-(Ethoxydimethylsilyl)propyl ester, (3-Methacryloyloxy)propyldimethylethoxysilane
Estabilização: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
E1400-1G E1400-5G
TCIAE1400-1GEA 35 EUR
TCIAE1400-1G TCIAE1400-5G
3-(Ethoxydimethylsilyl)propyl methacrylate ≥95.0% (por GC) estabilizada
3-(Ethoxydimethylsilyl)propyl methacrylate
Fórmula: C₁₁H₂₂O₃Si
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00053877
Número CAS: 13731-98-1
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %