Print…
4-Ethoxyphenyl trans-4-Propylcyclohexanecarboxylate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
E1395-25G E1395-100G
TCIAE1395-25GEA 137 EUR
TCIAE1395-25G TCIAE1395-100G
4-Ethoxyphenyl trans-4-Propylcyclohexanecarboxylate ≥98.0% (por GC)
4-Ethoxyphenyl trans-4-Propylcyclohexanecarboxylate
Fórmula: C₁₈H₂₆O₃
Número MDL : MFCD11053417
Número CAS: 67589-39-3
EINECS: 266-744-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) max. 98.0 %
Mesomorphic range 33.0 to 78.0 deg-C