Print…
1-Ethylcyclopentyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Estabilização: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
E1388-5G E1388-25G
TCIAE1388-5GEA 106 EUR
TCIAE1388-5G TCIAE1388-25G
1-Ethylcyclopentyl methacrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
1-Ethylcyclopentyl methacrylate
Fórmula: C₁₁H₁₈O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD23703079
Número CAS: 266308-58-1
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %