Print…
(3,4-Epoxycyclohexyl)methyl acrylate ≥94.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Acrylic acid (3,4-Epoxycyclohexyl)methyl ester, 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-ylmethyl acrylate, Acrylic acid 7-Oxabicyclo[4.1.0]heptan-3-ylmethyl ester
Estabilização: Estabilizado com hidroquinona (HQ)
E1384-25G E1384-5G
TCIAE1384-25GEA 67 EUR
TCIAE1384-25G TCIAE1384-5G
(3,4-Epoxycyclohexyl)methyl acrylate ≥94.0% (por GC) estabilizada
(3,4-Epoxycyclohexyl)methyl acrylate
Fórmula: C₁₀H₁₄O₃
Peso Molecular: 182.22 g/mol
Ponto de ebulição: 105°C
Número MDL : MFCD28364662
Número CAS: 64630-63-3
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %